Description
- Modulär temperatursensor bestående av en standard PT1000 (V4A) och en glasbeläggning vid arbete med aggressiva medier.
- Jämfört med andra glassensorer behöver du bara byta glasbeläggning när det gäller glasbrott och inte hela temperatursensorn.
- Kompatibel med: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
Specifications
Specifications
| Typ | Temperatursond |
| Garanti | 2 år |
| Material | Plast |