Läs mer
Interscience™ Set med slangar och Y-kontakt
Produktkod. 16495239
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
16495239 6,4 mm
1 options
Produktkod. 16495239 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 562204
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Set med 5 slangar med 6,4 mm innerdiameter och Y-kontakt.
  • Inkluderar silikonslangar, Tygon™ slangar och Y-anslutningar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Silikon
Total längd (engelska) 7,87 tum till 3,28 fot.
Total längd (metrisk) 20 cm till 1 m
För användning med FlexiPump Pro
För användning med (applikation) Fördelning
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Produkttyp Slangar