Läs mer
Interscience™ Uppsättning av Tygon™ Slangar för pumphuvud
Produktkod. 12818291
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
12818291 4,8 mm
17860087 6,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12818291 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 513011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.56 SEK
    701.62 SEK / Paket med 1
    Save 33.94 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
20 cm lång Tygon™ slangar för användning med DiluFlow och FlexiPump pumphuvuden.
  • Genomskinlig
  • Flexibel Tygon™ slang
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lägga till slangar till spädningspumpar
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro
Kvantitet 6 slangar/set
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm