Läs mer
Interscience™ Uppsättning av Tygon™ Slangar för pumphuvud
Produktkod. 17860087
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
17860087 6,4 mm
12818291 4,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17860087 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 561304
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
20 cm lång Tygon™ slangar för användning med DiluFlow och FlexiPump pumphuvuden.
  • Genomskinlig
  • Flexibel Tygon™ slang
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lägga till slangar till spädningspumpar
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Kvantitet 6 slangar/set
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm