missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Setanaxib, MedChemExpress

Produktkod. 16457797
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457797 5 mg 5mg
16455078 10 mg 10mg
16451036 200 mg -
16421317 50 mg -
16405816 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16457797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12298

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Setanaxib (GKT137831) is a selective NADPH oxidase (NOX1/4) inhibitor with Kis of 140 and 110 nM, respectively.

Setanaxib (GKT137831) is a selective NADPH oxidase (NOX1/4) inhibitor with Kis of 140 and 110 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Setanaxib
Fysisk form Powder
CAS 1218942-37-0
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19ClN4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym GKT137831 GKT831
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (36.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2Cl)NC(C1=C(C3=CC=CC(N(C)C)=C3)N4C)=CC4=O
Molekylvikt (g/mol) 394.85
Formel vikt 394.85
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.