missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone |
| CAS | 116007-11-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C15 H23 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 6-[2-(Ethylsulfonyl)propyl]-6,7-dihydro-2-propyl-4(5H)-benzoxazolone, Sethoxydim-1,3-oxazole-sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4S/c1-4-6-14-16-15-12(17)8-11(9-13(15)20-14)7-10(3)21(18,19)5-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1oc2CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC(=O)c2n1 |
| IUPAC-namn | 6-(2-ethylsulfonylpropyl)-2-propyl-6,7-dihydro-5H-1,3-benzoxazol-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?