Läs mer
Sethoxydim 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314983
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314983 1 ml
1 options
Produktkod. 30314983 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16940000AL50
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sethoxydim
CAS 74051-80-2
Analyt- eller komponentnamn Sethoxydim
Frakt skick +20°C
Molekylformel C17 H29 N O3 S
Koncentration 50 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim
InChI formel InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3
LEDER CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O
IUPAC-namn 2-(N-ethoxy-C-propylcarbonimidoyl)-5-(2-ethylsulfanylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 327.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 327.1868 g/mol