missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sethoxydim Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sethoxydim-sulfoxide |
| CAS | 114480-24-9 |
| Molekylformel | C17 H29 N O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sethoxydim-sulfoxide, 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO4S/c1-5-8-14(18-22-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)23(21)7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)CC)CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(N-ethoxy-C-propylcarbonimidoyl)-5-(2-ethylsulfinylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.48 |
| Formel vikt | 343.1817 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?