Läs mer
Setipiprant, MedChemExpress
Produktkod. 16499637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499637 5 mg -
16471226 200 mg -
16463137 50 mg -
16447136 100 mg -
16447098 10 mg -
16441816 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16499637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16635
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Setipiprant
CAS 866460-33-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H19FN2O3
Kvantitet 5 mg
Synonym ACT-129968 KYTH-105
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.46 mM)
LEDER O=C(O)CN1C2=C(CN(C(C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC(F)=C5
Molekylvikt (g/mol) 402.42
Formel vikt 402.42
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation