Läs mer
Setiptiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Setiptiline |
| CAS | 57262-94-9 |
| Molekylformel | C19H19N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-2-methyl-1H-dibenzo[3,4:6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridine, Org 8282, MO-8282, Teciptilline |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N/c1-20-11-10-18-16-8-4-2-6-14(16)12-15-7-3-5-9-17(15)19(18)13-20/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC2=C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.36 |
| Formel vikt | 261.1517 |