Läs mer
Cole-Parmer™ Settleometer
Produktkod. 15385323 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15385323 1,4 l Varje
1 options
Produktkod. 15385323 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0547600
Beräknad leverans: 04-01-2027
Assisterar operatörer av avloppsreningsverk med att utföra kvalitetskontrolltester för slam.
  • Mät hastigheten och mängden fast/vätskeseparation av slamprover
  • Lättlästa vita kalibreringsmarkeringar indikerar procent fast och sedimenterat slamvolym
Specifikationer
Beskrivning Settlometersats, akryl, 1,4 L, dubbelskala % torrsubstans och SSV
Volym (metrisk) 1,4 l
Inkluderar Blandarpaddel, Snap-on lock och instruktioner
Material Akryl