Läs mer
BD Biosciences™ Setup Beads (CE/IVD)
Produktkod. 15886379
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
15886379 25 tester
1 options
Produktkod. 15886379 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 658620
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Avsedd att ställa in spänningar som är lämpliga för BD flerfärgsrörsanalys när den används med en lämpligt utrustad BD™ flödescytometer och programvara avsedd för in vitro diagnostisk användning.
  • Ställ in spänningar som är lämpliga för BD flerfärgsrörsanalys.
  • Fluorescerande partiklar som används för att ställa in cytometerdetektorns fotomultiplikatorrörspänningar (PMTV) för BD flerfärgsrörsanalys.
  • PMTV justeras manuellt för att placera BD OneFlow Setup-kulor vid deras partispecifika medianfluorescensintensitet (MFI) målområden för alla fluorescensparametrar.
  • Lyserat tvättat blod (LWB) används för att ställa in cytometern FSC och SSC-spänningar till ett målvärdesområde.
  • Detektorinställningarna sparas sedan som applikationsinställningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En flaska av BD OneFlow Setup-pärlor, Månatligt MFI-målområdeskort, Dagligt MFI-målområdeskort
Antal tester 25 tester
Kvantitet 25 tester
Stabilitet Efter utspädning är pärlorna stabila i 1 timme vid 18 %°C till 25 °C och i 8 timmar vid 2 C °till 8 °C
Produkttyp Fluorescerande polystyrenpärlor