missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sevelamer Carbonate, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sevelamer Carbonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4) |
| Formel vikt | 211.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?