Läs mer
Sevelamer hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Sevelamer hydrochloride is a phosphate binding drug used to treat hyperphosphatemia in patients with chronic kidney disease
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sevelamer hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 152751-57-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | (C3H7N.C3H5ClO)x.xHCl |
| Löslighetsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | NCC(CC(CC)CNCC(O)CNCC(C)CC(CC)CN)CC.[m].Cl.[m].[c].[b].[a] |
| Procent renhet | 98.0% |
| Visa mer |