Läs mer
Sevelamer Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sevelamer Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.ClH/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;1H |