missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sevelamer Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sevelamer Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO.C3H7N.ClH/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;1H |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?