Läs mer
Sjukomponentlösning för jonkromatografi, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
Produktkod. 12954305 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12954305 100 mL 100ml
12974435 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12954305 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer CM 1429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3386.76 SEK
    3062.58 SEK / 100ml
    Save 324.18 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026