Läs mer
Mettler Toledo™ Seven2Go S7 konduktivitetsmätare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
S7 - Fältsats
S7 - Standardsats
S7 - USP/EP Kit
S7 konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, bastillbehör, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier
- Dammtät
- Vattentät
- IP67 klassad
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) för Seven2Go Endast proffs
- Gummihölster finns för enhandsmått
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (salthalt) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 % |
| Batteritid | 200 till 250 timmar. |
| Batterityp | 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl. |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Cell konstant | Manuell inmatning |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | Färggrafik |
| Visa mer |