Läs mer
Mettler Toledo™ Seven2Go S7 konduktivitetsmätare
Beskrivning
Innehåller
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, bastillbehör, InLab 742-ISM, påsar med konduktivitetsstandard (1413 μS/cm och 12,88mS/cm), flaskor för kalibrering, uGo™ bärväska, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier
- Dammtät
- Vattentäthet
- IP67-klassad
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla tillämpningar
- Kompatibel med våra ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) endast för Seven2Go Pro
- Gummihölster tillgängligt för enhandsmätningar
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (salthalt) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 % |
| Batteritid | 200 till 250 timmar. |
| Batterityp | 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl. |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Cell konstant | Manuell inmatning |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | Färggrafik |
| Visa mer |