Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro pH/jon/konduktivitet multiparametermätare
Produktkod. 10627245 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
Elektrodsats
Fältkit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10627245
Brand: Mettler Toledo™ 51302625
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärbara instrument för bestämning av pH, konduktivitet, jon och löst syre
Instrumenten lämpar sig för mobila mätningar både i fält och i produktionsmiljö. SG23 SevenGo Duo™ pH/mV/konduktivitetsmätare är bäst lämpad för parallella rutinmätningar i tvåkanalsläge. Dessutom erbjuder den också Intelligent Sensor Management (ISM™ ). SG78 och SG68 SevenGo Duo Pro™ instrument möjliggör samtidig bestämning och visning av två elektrokemiska parametrar med högsta möjliga noggrannhet. De har samma omfattande GLP fungerar som deras SevenGo Pro™ motparter. Dessutom SevenGo Duo pro™ instrument har extra säkerhetsfunktioner, såsom Intelligent Sensor Management (ISM ™ ), PIN-skyddad enhetsinloggning och PIN-skyddad systeminställning.
  • Bärbara instrument för bestämning av pH, konduktivitet, jon och löst syre
  • Robusta, vattentäta en- och dubbelkanalsinstrument för användning under krävande förhållanden
  • Unik ergonomi och extremt enkel manövrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 1000 mS/cm
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 0,01 till 100,0 Mohm/cm
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 psu
Räckvidd (TDS) 0,1 mg/L till 600 g/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +130 °C (pH ATC), -30 °C till +130 °C (MTC)
Inkluderar Elektrodsats med InLab Expert Pro-ISM , InLab738-ISM (båda IP67, 1,8 m kabel)
Modell SG78-USP
Produkttyp Elektrodsats
Räckvidd (Relativ mV) -1999 till 1999 mV