Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro pH/jon/konduktivitet multiparametermätare
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
Elektrodsats
Fältkit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Instrumenten lämpar sig för mobila mätningar både i fält och i produktionsmiljö. SG23 SevenGo Duo™ pH/mV/konduktivitetsmätare är bäst lämpad för parallella rutinmätningar i tvåkanalsläge. Dessutom erbjuder den också Intelligent Sensor Management (ISM™ ). SG78 och SG68 SevenGo Duo Pro™ instrument möjliggör samtidig bestämning och visning av två elektrokemiska parametrar med högsta möjliga noggrannhet. De har samma omfattande GLP fungerar som deras SevenGo Pro™ motparter. Dessutom SevenGo Duo pro™ instrument har extra säkerhetsfunktioner, såsom Intelligent Sensor Management (ISM ™ ), PIN-skyddad enhetsinloggning och PIN-skyddad systeminställning.
- Bärbara instrument för bestämning av pH, konduktivitet, jon och löst syre
- Robusta, vattentäta en- och dubbelkanalsinstrument för användning under krävande förhållanden
- Unik ergonomi och extremt enkel manövrering
Specifikationer
Specifikationer
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,01μ S/cm till 1000 mS/cm |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Räckvidd (resistivitet) | 0,01 till 100,0 Mohm/cm |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 80 psu |
| Räckvidd (TDS) | 0,1 mg/L till 600 g/L |
| Temperaturområde (metriskt) | -5 °C till +130 °C (pH ATC), -30 °C till +130 °C (MTC) |
| Inkluderar | Elektrodsats med InLab Expert Pro-ISM , InLab738-ISM (båda IP67, 1,8 m kabel) |
| Modell | SG78-USP |
| Produkttyp | Elektrodsats |
| Räckvidd (Relativ mV) | -1999 till 1999 mV |