Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 Field Kit
Produktkod. 10004414
Change view
Produkttyp:
Mätare med fältkit, 2 m kabel
Mätare med fältkit, 5 m kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10004414 Mätare med fältkit, 5 m kabel Varje
10799175 Mätare med fältkit, 2 m kabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10004414 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51302613
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lagrar upp till 500 GLP register för mobil mätning av pH, mV, jonkoncentration och löst syre. Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 Field Kit lagrar avläsningar med tid/datum, sensor-ID och SN, samt användar- och prov-ID. Instrumentet ger kontaktfri IR-kommunikation.
SG68 SevenGo Duo pro™ pH/jon/syremätare uppfyller de högsta kraven för mätningar i tvåkanalsläge. Det möjliggör samtidig bestämning och visning av två elektrokemiska parametrar med högsta möjliga noggrannhet. Detta instrument har 5-punkts pH-kalibrering med ett urval av 7 fördefinierade och 1 användardefinierade buffertuppsättningar, och har en integrerad barometer och polarografisk syresensor för mätning av löst syre.
SG68 SevenGo Duo ™ pro har extra säkerhetsfunktioner, såsom PIN-skyddad enhetsinloggning och PIN-skyddad systeminställning. Den intelligenta sensorhanteringen (ISM™ ) säkerhetsfunktionen känner automatiskt av den anslutna sensorn och använder de senaste kalibreringsdata som lagras på sensorchipset.
  • Kommunikationsfrihet: Infraröd teknik möjliggör trådlös överföring av data till en bärbar dator, skrivare och PC
  • GLP excellens: All relevant information lagras för varje mätning och kan skrivas ut
  • PC-programvara– LabX™ direkt pH: Användarvänlig PC-programvara arkiverar resultat, med enkel överföring till en öppen applikation som MS Excel™
  • Hållbar uGo bärväska: Förvarar all hårdvara på ett säkert sätt i en hermetiskt tillsluten interiör
  • Arbeta i fält eller labb: Enkla tangenttryckningsfunktioner för rutinläge eller ett expertläge som använder hela utbudet av funktioner
  • En överblick: Stor skärm med stark bakgrundsbelysning och en 10-språkig meny för att visa alla objekt
  • Ergonomiskt mästerverk: Passar snyggt i båda händerna med en roterbar elektrodklämma som kan fästas på båda sidor
  • Vattentät och dammtät: Hela systemet följer IP (Ingress Protection) 67-koden
  • Komplett fältsats: Inkluderar instrument, InLab Expert Pro sensorer med ISM™ , 1,8 m eller 5 m fast kabel, elektrodklämma, uGo fodral och kalibreringsflaskor och standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IR till skrivare eller PC via RS232 eller USB
Noggrannhet (barometer) ±1
Noggrannhet (ISE) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,5 % max 0,03
Batterityp 1.5 V
Kalibreringspunkter 5
Kalibreringspunkter (pH) 5
Beskrivning SevenGo Duo pH/Ion/DO-mätare SG68-FK5-Kit
Kanaler 2
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Område (pH) -2 000 till 19 999
Upplösning (pH) 0.001
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +130 °C (ATC), -30 °C till +130 °C (MTC)
För användning med (applikation) Lämplig för mobila mätningar både i fält och i produktionsmiljö
Inkluderar InLab Expert Pro-ISM och InLab605-ISM (båda IP67, 5m kabel) och uGo
Ingångar pH/DO-sensoringångar: BNC, RCA/cinch (båda IP67)
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Minne 500 mätningar
Modell SG68-FK5
Strömförsörjning 4 AA-batterier eller 1,3V NiMH-ackumulatorer
Tryckområde 500 till 100 mbar
Tryckupplösning 1
Produkttyp Mätare med fältkit, 5 m kabel
Räckvidd (ISE) 0,000 till 999,9 %
0,000 till 9999 ppm
1.00E -9 till 9.99E +9
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 99,00 mg/L
Räckvidd (Relativ mV) -1999 till 1999 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 –85 % (ej villkor)
Upplösning (mV) 0.1
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01
Mättnadsområde 0,0 till 600 %
Mättnadsupplösning 0,1 till 1
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 220 x 90 x 45mm
Vikt (metrisk) 368 g (utan batterier)