Läs mer
Seviteronel R enantiomer, MedChemExpress
Beskrivning
Seviteronel R enantiomer (VT-464 R enantiomer) is the R enantiomer of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Seviteronel R enantiomer |
| CAS | 1375603-38-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17F4N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | VT-464 (R enantiomer) |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.41 mM) |
| LEDER | FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC([C@@](C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.34 |
| Visa mer |