Läs mer
Seviteronel racemate, MedChemExpress
Beskrivning
Seviteronel racemate (VT-464 racemate) is the racemate form of Seviteronel (VT-464), which is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=nM)inhibition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Seviteronel racemate |
| CAS | 1375603-36-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17F4N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | VT-464 (racemate) |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (125.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC(C(C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.34 |
| Visa mer |