Läs mer
Seward™ Stomacher™ Väskställ
Håller:
Väskor
För användning med (utrustning):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 labbmixers
Stomacher 80Biomaster
Mått (L x B x H):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hjälp till att organisera provpåsar
- Högkvalitativ plastpolymerkonstruktion
- Ge perfekt förvaring för Stomacher påsprovhantering för en renare, mer produktiv arbetsmiljö
- Perfekt för att ladda stängningspåsar föranrikning i inkubatorn
- Lätt demonteras och rengörs med de flesta labbdesinfektionsmedel (ej autoklaverbar)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Väskställ |
| Beskrivning | Provpåsställ (10 platser) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Väskor |
| Material | Polymer |
| Positioner | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Att förbereda, lagra och transportera prover i mikrobiologisk provberedning |
| För användning med (utrustning) | Stomacher 80Biomaster |
| Visa mer |