Läs mer
Seward™ Stomacher™ Väskställ
Produktkod. 11865640
Håller:
Väskor
För användning med (utrustning):
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 400 labbmixers
Stomacher 80Biomaster
Mått (L x B x H):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 x 11 x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm x 10,5 cm x 19 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11865640
Brand: Seward™ BA6094
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Seward har utvecklat ett komplett sortiment av Stomacher™ Tillbehör för att ge en säker och effektiv arbetsmiljö i ditt laboratorium.
Hjälp till att organisera provpåsar
  • Högkvalitativ plastpolymerkonstruktion
  • Ge perfekt förvaring för Stomacher påsprovhantering för en renare, mer produktiv arbetsmiljö
  • Perfekt för att ladda stängningspåsar föranrikning i inkubatorn
  • Lätt demonteras och rengörs med de flesta labbdesinfektionsmedel (ej autoklaverbar)
Specifikationer
Produkttyp Väskställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Väskor
Material Polymer
Positioner 3
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Att förbereda, lagra och transportera prover i mikrobiologisk provberedning
För användning med (utrustning) Stomacher 3500
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) 15 cm x 42 cm x 35 cm
Vikt (metrisk) 5kg