Läs mer
Seward™ Stomacher™ Simplette™ Pipeter
Produktkod. 11830933
Change view
Förpackningsmängd:
2000/förpackning
Produktkod. Förpackningsmängd
11830933 2000/förpackning
1 options
Produktkod. 11830933 Leverantör Seward™ Leverantörsnummer BA6051
Beräknad leverans: 30-11-2026
Seward Simplettes™ tillhandahålla ett exakt och ekonomiskt alternativ till pipettspetsar, utformade specifikt för att pipettera prover från botten av pipett Stomacher™ påse utan risk för korskontaminering.
Hjälper till att underlätta provöverföring; Har rätt längd för att nå ner till botten av påsen för att återvinna provet för inokulering av petriskålar och buljonger; Finns i 2 storlekar standard och lång; Kan pipettera volymer mellan 0,1 ml och 2 ml; bestrålade sterilt
Specifikationer
Produkttyp Överföringspipett
Diameter (metrisk) 4.1 mm
Längd (metrisk) 177 mm
Beskrivning Simpletter; Överföringspipett
För användning med (applikation) Idealisk för att pipettera prover från provpåsen
För användning med (utrustning) Alla Stomacher provpåsar
Förpackningsmängd 2000/förpackning