Läs mer
Tocris Bioscience™ SF 11
Beskrivning
SF 11 is an NPY Y2 antagonist (IC50 = 199 nM). Displays no affinity for Y1 receptor at concentrations up to 35 μM. Causes significant lethality in mice. Displays antidepressant effects in rats. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SF 11 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 446.6 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.609 |