Beskrivning
Sf-900™ II SFM är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda- celler (Sf9 och Sf21) och för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS). Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
Gibco™ Sf-900™ II SFM funktioner:
Överlägsen långsiktig tillväxt med hög densitet
Optimerad för rekombinant proteinproduktion
Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
Skalbar i
bioreaktorer Överlägsen långvarig, högdensitetstillväxt
Spodoptera frugiperda (Sf9)-celler odlade i Sf-900™ II SFM uppnå maximal celltäthet på 9 till 12x 10 6’ celler/ml, en betydande förbättring jämfört med konkurrentens formuleringar och Graces medium (se produktmanualen). Ökning av maximal celldensitet på 20-100 % observeras också med cellinjerna Lymantria dispar (zigenarfjäril) och Trichoplusia ni (Tn-368; Cabbage Looper). Gibco™ Sf-900™ II SFM kan stödja kulturerna till> 20 passager.
Optimerad för rekombinant proteinproduktion Traditionellt
har Graces medium kompletterat med 10 % FBS använts för rekombinant proteinuttryck. Sf-900™ II SFM är ett förbättrat serumfritt, proteinfritt medium designat för tillväxt av Sf9 och andra lepidoptera-cellinjer och produktion av insektsvirus och rDNA-proteiner.
Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
Gibco™ Sf-900™ II SFM är ett serumfritt, proteinfritt medium som möjliggör mycket enklare rening av ditt protein av intresse. Sf-900™ II SFM är redo att användas; det kräver inte tillsats av serum, glutamin eller ytaktiva ämnen. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt in i Sf-900™ II SFM, vanligtvis utan någon ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis viss anpassning från seruminnehållande formuleringar.
Skalbar i Bioreactors
Utility av Sf-900™ II SFM i cellodlingssystem i större skala demonstrerades med en 5L Celligen™ bioreaktor. Framgångsrika infektioner med rAcNPV utfördes och producerade rβ -Gal och rEPO (se produktmanualen).
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor. Kunder som använder Gibco™ Sf-900 II SFM i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Gibco™ Sf-900™ II SFM funktioner:
bioreaktorer Överlägsen långvarig, högdensitetstillväxt
Spodoptera frugiperda (Sf9)-celler odlade i Sf-900™ II SFM uppnå maximal celltäthet på 9 till 12x 10 6’ celler/ml, en betydande förbättring jämfört med konkurrentens formuleringar och Graces medium (se produktmanualen). Ökning av maximal celldensitet på 20-100 % observeras också med cellinjerna Lymantria dispar (zigenarfjäril) och Trichoplusia ni (Tn-368; Cabbage Looper). Gibco™ Sf-900™ II SFM kan stödja kulturerna till> 20 passager.
Optimerad för rekombinant proteinproduktion Traditionellt
har Graces medium kompletterat med 10 % FBS använts för rekombinant proteinuttryck. Sf-900™ II SFM är ett förbättrat serumfritt, proteinfritt medium designat för tillväxt av Sf9 och andra lepidoptera-cellinjer och produktion av insektsvirus och rDNA-proteiner.
Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
Gibco™ Sf-900™ II SFM är ett serumfritt, proteinfritt medium som möjliggör mycket enklare rening av ditt protein av intresse. Sf-900™ II SFM är redo att användas; det kräver inte tillsats av serum, glutamin eller ytaktiva ämnen. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt in i Sf-900™ II SFM, vanligtvis utan någon ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis viss anpassning från seruminnehållande formuleringar.
Skalbar i Bioreactors
Utility av Sf-900™ II SFM i cellodlingssystem i större skala demonstrerades med en 5L Celligen™ bioreaktor. Framgångsrika infektioner med rAcNPV utfördes och producerade rβ -Gal och rEPO (se produktmanualen).
Produktanvändning endast
för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor. Kunder som använder Gibco™ Sf-900 II SFM i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellserumfritt medium (SFM) |
| För användning med (applikation) | Cellkultur, insektscellodling, bioproduktion, viral vaccinproduktion, Sf9 och Sf21 cellkultur |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Sf-900™ II SFM (1 X), 10 x 500mL, vätska, cellkultur, Spodoptera Frugiperda, S. Frugiperda arter, Sf21, Sf9 cellinje, insektsceller celltyp, L-glutamin, serumfri, serumfri, proteinfri cell-C-klassificering, för insektsinsekt |