Läs mer
SF1670, MedChemExpress
Beskrivning
SF1670 is a potent and specific phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 (PTEN) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SF1670 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 345630-40-2 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17NO3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.69 mM) |
| LEDER | CC(C)(C)C(NC(C=C1C2=O)=CC=C1C3=C(C2=O)C=CC=C3)=O |
| Visa mer |