missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SF2 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-19093AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SF2 Polyclonal antibody specifically detects SF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| SF2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Alternative-splicing factor 1, ASFpre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, MGC5228, serine/arginine-rich splicing factor 1, SF2FLJ53078, SF2p33, SFRS1splicing factor 2, Splicing factor, arginine/serine-rich 1ASF-1, SR splicing factor 1, SRp30a | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human alternative splicing factor (splicing factor, arginine/serine-rich 1) using the numbering given in entry NP_008855.1 (GeneID 6426). | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 6426 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering