missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SF2523, MedChemExpress

Produktkod. 16476007
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16476007

Brand: Medchem Express HY1011465mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.

SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SF2523
CAS 1174428-47-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17NO5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM)
LEDER O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4
Molekylvikt (g/mol) 371.41
Formel vikt 371.41
Procent renhet 97.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.