Läs mer
SF2523, MedChemExpress
Beskrivning
SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SF2523 |
| CAS | 1174428-47-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM) |
| LEDER | O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.41 |
| Formel vikt | 371.41 |
| Visa mer |