Läs mer
SF2523, MedChemExpress
Produktkod. p-200097339
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16476007
Brand: Medchem Express HY1011465mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SF2523
CAS 1174428-47-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17NO5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM)
LEDER O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4
Molekylvikt (g/mol) 371.41
Formel vikt 371.41
Procent renhet 97.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.