missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SF3B4 Antibody (3A1), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-92692IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SF3B4 Monoclonal specifically detects SF3B4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| SF3B4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| Q15427 | |
| SF3B4 | |
| Full length recombinant human SF3B4 expressed in and purified from E. coli. [UniProt# Q15427] | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Porcine, Mouse, Rat and other Mammals. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 3A1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Hsh49, pre-mRNA splicing factor SF3b 49 kDa subunit, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 49 kDa subunit, SAP 49, SAP49MGC10828, SF3B49, SF3b50, spliceosomal protein, spliceosome-associated protein (U2 snRNP), Spliceosome-associated protein 49, splicing factor 3B subunit 4, splicing factor 3b, subunit 4, 49kD, splicing factor 3b, subunit 4, 49kDa | |
| Mouse | |
| 49 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 10262 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering