Läs mer
Fisherbrand™ SFC-100-serien upprätt biologiskt mikroskop
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Optik gjord av 100 % optiskt belagt glas, säkerställer en skarp och tydlig bild
- Val av innovativ sladdlös LED-belysning, som inte producerar någon värme, eller standard volfram belysningssystem
- Komplett metallkonstruktion garanterar långvarig användning i klassrummet
- Grovt och fint fokuseringssystem med spänningsjustering
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | 0,65 NA kondensor med irismembran |
| Beskrivning | Vanligt scen med provklämmor; Storlek: 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 tum) |
| Membran | Iris |
| Okular | WF 10X/18 mm, med visare, låsbar |
| Huvud stil | Monokulär |
| Typ av belysning | LED |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40X |
| Modell | SFC-100FLED |
| Måltyper | DIN akromatisk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Visa mer |