Läs mer
MedChemExpress Sfllrnpndkyepf
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.23% |
| CAS | 137339-65-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1739.92 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (57.47 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (28.74 mM) |