Läs mer
Cytiva SFM4Transfx-293 Media
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- ADCF
- Supports high transfection efficiency
- Metabolically designed for high cell yield and recombinant protein/vector production
- Allows for direct or sequential adaptation
- Component traceability
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produkttyp | SFM4Transfx-293 |
| Utan tillsatser | No Glutamine, No Animal Derived Components |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C |