Läs mer
Cytiva SFM4Transfx-293 Media
Produktkod. 11536341
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11536341 1000 ml 1000ml
10257653 6 x 1000 ml Paket med 6
10649783 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11536341 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30860.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 SEK
    742.06 SEK / 1000ml
    Save 194.94 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Främja transfektion med lipofektion och stöd tillväxt av HEK 293 kulturer med HyClone™ SFM4Transfx-293 Media, ett serumfritt, komponentfritt medium från djur.
  • ADCF
  • Stöder hög transfektionseffektivitet
  • Metaboliskt designad för högt cellutbyte och rekombinant protein/vektorproduktion
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Komponentspårbarhet
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp SFM4Transfx-293
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget glutamin
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus