missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SFMBT1 Antibody (RAB-C396), DyLight 755 - Chimeric, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
SFMBT1 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SFMBT1 |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | RAB-C396 |
| Konjugera | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp434L243, Renal ubiquitous protein 1, RU1scm-like with four MBT domains protein 1, Scm-like with four mbt domains 1, Scm-related gene containing four mbt domains, Scm-related gene product containing four mbt domains, SFMBT |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing SFMBT1 protein under non-denaturing conditions. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?