Läs mer
Cytiva SFX-Insect™ Cellkulturmedia
Produktkod. 10024393
Change view
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
5 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Form Förpackningsstorlek
10024393 6 x 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska Paket med 6
10531813 5 l Glutamin, Poloxamer 188 Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Pulver 5 L
10673143 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188 Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska 1000ml
11561911 10 l Glutamin, Poloxamer 188 Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Pulver 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10024393 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30278.LS
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att stödja tillväxten av flera insektscellinjer och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ SFX Insect™ Cell Culture Media är ett proteinfritt medium som stödjer cellkulturtillväxt.
  • Proteinfritt media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Insektscellmedium
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus