Läs mer
Cytiva SFX-Insect™ Cellkulturmedia
Produktkod. 10531813
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
5 L
Paket med 6
Produktkod. 10531813
Brand: Cytiva SH30350.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja tillväxten av flera insektscellinjer och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ SFX Insect™ Cell Culture Media är ett proteinfritt medium som stödjer cellkulturtillväxt.
  • Proteinfritt media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Insektscellmedium
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt