Läs mer
Cytiva SFX-Insect™ Cellkulturmedia
Produktkod. 10673143
Change view
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
5 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Form Förpackningsstorlek
10673143 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188 Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska 1000ml
10024393 6 x 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska Paket med 6
10531813 5 l Glutamin, Poloxamer 188 Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Pulver 5 L
11561911 10 l Glutamin, Poloxamer 188 Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES Pulver 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10673143 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30278.02
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att stödja tillväxten av flera insektscellinjer och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ SFX Insect™ Cell Culture Media är ett proteinfritt medium som stödjer cellkulturtillväxt.
  • Proteinfritt media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Insektscellmedium
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus