missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SGC AAK1 1N

Beskrivning
SGC AAK1 1N is a negative control for SGC AAK1 1 (Cat. No. 6528).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[6-[3-[(Cyclopropylsulfonyl)amino]phenyl]-1 H-indazol-3-yl]-2-methylpropanamide |
| CAS | 2242913-80-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C20H22N4O3S |
| Renhet | 0.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?