Läs mer
SGC-GAK-1, MedChemExpress
Beskrivning
SGC-GAK-1 is a potent, selective cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor with a Ki of 3.1 nM. SGC-GAK-1 is a chemical probe for GAK.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGC-GAK-1 |
| CAS | 2226517-76-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17BrN2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (107.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(C(OC)=CC(NC2=CC=NC3=CC=C(C=C23)Br)=C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.24 |
| Formel vikt | 389.24 |
| Visa mer |