Läs mer
SGC-iMLLT, MedChemExpress
Beskrivning
SGC-iMLLT is a first-in-class chemical probe and a potent, selective inhibitor of MLLT1/3-histone interactions with an IC50 of 0.26 μM. SGC-iMLLT shows high binding activity towards MLLT1 YEATS domain (YD) and MLLT3 YD (AF9/YEATS3) with Kds of 0.129 and 0.077 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGC-iMLLT |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2255338-25-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24N6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (214.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1N=CC2=CC(C(NC3=CC=C(NC(CN4[C@@H](C)CCC4)=N5)C5=C3)=O)=CC=C21 |
| Visa mer |