Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SGC Inlet Split/Splitless Focus Liner
Produktkod. 12913991
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12913991 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 12913991 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092058
Beräknad leverans: 07-01-2027
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Shimadzu instrument
Specifikationer
Produkttyp Inlopp Split/Splitless Focus Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 95 mm
Förpackningsmaterial Ull
Diameter (metrisk) Inre 3.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm