Läs mer
SGC2085, MedChemExpress
Produktkod. 16470669
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470669 1 mg -
16455817 5 mg -
16439646 50 mg 50mg
16414386 100 mg -
16413088 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16470669 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100565
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SGC2085
CAS 1821908-48-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24N2O2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (102.43 mM)
LEDER CC1=CC(OC2=CC=C(CNC([C@@H](N)C)=O)C=C2C)=CC(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Formel vikt 312.41
Procent renhet 99.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death