Läs mer
SGC3027, MedChemExpress
Beskrivning
SGC3027 is a histone methyltransferase inhibitor. SGC3027 is the first potent, selective and cell active chemical probe for PRMT7.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGC3027 |
| CAS | 2624313-13-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H47ClN6O6S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (317.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C3=C(C)C(C(C)=C(C)C3=O)=O)=O)CCCCSC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C(N=CN=C6N)=C6N=C5)O4)=CC=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 787.37 |
| Formel vikt | 787.37 |
| Visa mer |