Läs mer
SGC707, MedChemExpress
Beskrivning
SGC707 is a first-in-class PRMT3 chemical probe which is a potent, selective, and cell-active allosteric inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SGC707 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1687736-54-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM) |
| LEDER | O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=NC=CC3=C2 |
| Visa mer |